missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amiodarone EP Impurity A (as Oxalate), Mikromol™

Produktkod. 30458175
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458175 4 x 25 mg
17912476 100 mg
17992456 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458175 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0697.1100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Amiodarone EP Impurity A (as Oxalate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Oxalate
CAS 2984442-50-2
Analyt- eller komponentnamn (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Oxalate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H31 N O3 . C2 H2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amiodarone Hydrochloride Imp. A (EP), Amiodarone Imp. A (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Oxalate, Amiodarone Hydrochloride Imp. A (EP) as Oxalate, Amiodarone Hydrochloride Impurity A as Oxalate, Amiodarone Impurity A as Oxalate
InChI formel InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone;oxalic acid
Molekylvikt (g/mol) 483.55
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 483.2257 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.