Läs mer
Amiodarone EP Impurity B (as Hydrochloride), Mikromol™
Beschreibung
Amiodarone EP Impurity B (as Hydrochloride)
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | N-Desethylamiodarone HCl |
| CAS | 96027-74-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desethylamiodarone HCl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H25 I2 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride (Desethylamiodarone Hydrochloride), Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP), Amiodarone Imp. B (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Amiodarone Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3 |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?