missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amiodarone EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Amiodarone EP Impurity C (as Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodo-phenyl]methanone Hydrochloride |
| CAS | 1397201-93-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodo-phenyl]methanone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H30 I N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. C (EP), Amiodarone Imp. C (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodo-phenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Amiodarone Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)c(I)c3 |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodophenyl]methanone;hydrochloride |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?