Läs mer
Amiodarone EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Amiodarone EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Butylbenzofuran-3-Yl)(4-Hydroxy-3,5-Diiodophenyl)Methanone |
| CAS | 1951-26-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Butylbenzofuran-3-Yl)(4-Hydroxy-3,5-Diiodophenyl)Methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H16 I2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, Amiodarone Hydrochloride Imp. D (EP), Amiodarone Imp. D (EP), Amiodarone USP Related Compound D, Amiodarone USP RC D, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, Amiodarone Related Compound D, Amiodarone Hydrochloride Impurity D, Amiodarone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| Visa mer |