Läs mer
Amiodaronhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30459480
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459480 1 ml
1 options
Produktkod. 30459480 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0697.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amiodarone Hydrochloride
CAS 19774-82-4
Analyt- eller komponentnamn Amiodarone Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C25 H29 I2 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Amiodarone Hydrochloride, (2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride, Amiodar, Amiodarone hydrochloride, Amiodaronum hydrochloride, Ancoron, Angiodarona, Atlansil, Cordarex, Cordarone, Cordarone X, L 3428, L 3428-Labaz, Miocard, Miodaron, Ortacrone, Pacerone, Ritmocardyl, Rythmarone, SKF 33134A, Trangorex
InChI formel InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
IUPAC-namn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(dietylamino)etoxy]-3,5-diiodofhenyl]metanon; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 681.77
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 681,0004 g/mol