Läs mer
Amiodaronhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18071550
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18071550 250 mg
1 options
Produktkod. 18071550 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0697.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amiodaronhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amiodarone Hydrochloride
CAS 19774-82-4
Analyt- eller komponentnamn Amiodarone Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C25 H29 I2 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Amiodarone Hydrochloride, (2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride, Amiodar, Amiodarone hydrochloride, Amiodaronum hydrochloride, Ancoron, Angiodarona, Atlansil, Cordarex, Cordarone, Cordarone X, L 3428, L 3428-Labaz, Miocard, Miodaron, Ortacrone, Pacerone, Ritmocardyl, Rythmarone, SKF 33134A, Trangorex
InChI formel InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
IUPAC-namn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(dietylamino)etoxy]-3,5-diiodofhenyl]metanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 681.77
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 681,0004 g/mol