Läs mer
Amiodaronhydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 15592223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15592223 1 g 1g
15502233 5 g 5g
15512233 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15592223 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457980010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 19774-82-4
Molekylformel C25H29I2NO3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 681.77
InChI-nyckel ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
PubChem CID 441325
IUPAC-namn (2-butyl-l-bensofuran-3-yl)-[4-[2-(dietylamino)etoxi]-3,5-dijodfenyl]metanon;hydroklorid
LEDER CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amiodarone hydrochloride
Smältpunkt 156.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 681.77
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amiodarone hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butyl-3-benzofuryl4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.