Läs mer
Amiodaronhydroklorid
Beskrivning
Amiodaron inducerar en omedelbar tillströmning av Ca2+ i Saccharomyces cerevisiae, följt av mitokondriefragmentering och celldöd.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Amiodaron inducerar en omedelbar tillströmning av Ca2+ i Saccharomyces cerevisiae, följt av mitokondriefragmentering och celldöd.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol.
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en tätt förseglad behållare. Förvara bort från oxiderande medel, värm upp. Förvara i kylskåp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amiodarone hydrochloride |
| Smältpunkt | 156 °C till 163 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,482 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform, metanol. |
| Formel vikt | 681.77 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning