Läs mer
Amiodarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amiodarone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29I2NO3/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 645.0237 |
| Procent renhet | >95% |