Läs mer
Amiphenazole Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amiphenazole Hydrochloride |
| CAS | 942-31-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amiphenazole Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 N3 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Phenyl-2,4-thiazolediamine monohydrochloride, 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazole hydrochloride, 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazole monohydrochloride, Amiphenazole hydrochloride, Phenamizole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3S.ClH/c10-8-7(13-9(11)12-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,10H2,(H2,11,12);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Nc1nc(N)c(s1)c2ccccc2 |
| Visa mer |