missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amisometradine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amisometradine |
| CAS | 550-28-7 |
| Molekylformel | C9 H13 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-3-methyl-1-(2-methyl-2-propenyl)- (9CI), Uracil, 6-amino-3-methyl-1-(2-methylallyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Methallyl-3-methyl-6-aminotetrahydropyrimidinedione, 6-Amino-1-methallyl-3-methylpyrimidine-2,4-dione, 6-Amino-3-methyl-1-(2-methylallyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Amino-3-methyl-1-(2-methylallyl)uracil, Aminoisometradin, Aminoisometradine, Amisometradin, Amisometradine, NSC 70479, Rolicton, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-3-methyl-1-(2-methyl-2-propen-1-yl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O2/c1-6(2)5-12-7(10)4-8(13)11(3)9(12)14/h4H,1,5,10H2,2-3H3 |
| LEDER | CN1C(=O)C=C(N)N(CC(=C)C)C1=O |
| IUPAC-namn | 6-amino-3-methyl-1-(2-methylprop-2-enyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.1008 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?