Läs mer
Amisulbrom 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amisulbrom |
| CAS | 348635-87-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amisulbrom |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H13 Br F N5 O4 S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13BrFN5O4S2/c1-8-12(14)10-5-4-9(15)6-11(10)20(8)25(21,22)13-16-7-19(17-13)26(23,24)18(2)3/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)n2c(C)c(Br)c3ccc(F)cc23 |
| IUPAC-namn | 3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-yl)sulfonyl-N,N-dimethyl-1,2,4-triazole-1-sulfonamide |
| Visa mer |