Läs mer
Amisulpride, Lipomed
Beskrivning
Amisulpride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amisulpride |
| CAS | 71675-85-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amisulpride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H27 N3 O4 S |
| Synonym | Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2 RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |