Läs mer
Amisulpride, LoGiCal
Produktkod. 30461282
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461282 10 mg
1 options
Produktkod. 30461282 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0793.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Analyt- eller komponentnamn Amisulpride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H27 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Lösningstyp Neat
LEDER CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC-namn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 369.48
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 369.1722 g/mol