Läs mer
Amisulplid N-oxid, TRC
Produktkod. 30138744
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138744 25 mg
30010845 10 mg
30004511 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63326525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71676-01-2
Molekylformel C17 H27 N3 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 385.48
Synonym Benzamide, 4-amino-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, Benzamide, 4-amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, N-oxide, Amisulpride Imp. F (EP)
IUPAC-namn 4-amino-N-[(1-etyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl)metyl]-5-etylsulfonyl-2-metoxybensamid
LEDER CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amisulpride N-Oxide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O5S/c1-4-20(22)8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(26(23,24)5-2)14(18)10-15(13)25-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vikt 385.1671