Läs mer
Amisulpride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amisulpride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21) |
| Formel vikt | 369.1722 |
| Procent renhet | >95% |