missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amitraz, MedChemExpress

Produktkod. 16468616
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16468616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1111

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Amitraz is a non-systemic acaricide and insecticide, with alpha-adrenergic agonist activity, interaction with octopamine receptors of the central nervous system and inhibition of monoamine oxidases and prostaglandin synthesis.

Amitraz is a non-systemic acaricide and insecticide, with alpha-adrenergic agonist activity, interaction with octopamine receptors of the central nervous system and inhibition of monoamine oxidases and prostaglandin synthesis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amitraz
Fysisk form Solid
CAS 33089-61-1
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H23N3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BTS-27419
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (340.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CN(/C=N/C1=CC=C(C)C=C1C)/C=N/C2=CC=C(C)C=C2C
Molekylvikt (g/mol) 293.41
Formel vikt 293.41
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.