missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amitraz, TRC

Produktkod. 30136507
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136507 5 g
30136279 1 g
30040814 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6333205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 33089-61-1
Molekylformel C19 H23 N3
Molekylvikt (g/mol) 293.41
Synonym Formamidine, N-methyl-N'-2,4-xylyl-N-(N-2,4-xylylformimidoyl)- (8CI), N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-N-methylmethanimidamide, 1,5-Di(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1,3,5-triazapenta-1,4-diene, Acarac, Amigard, Amitraz, ApiVar, Apivar ND, Azaform, BAAM, BAAM (pesticide), BTS 27419, Bovitraz, ENT 27967, Edrizar, Ektodex, Fumilat A, Mitaban, Mitac, NSC 324552, N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl-N-methylimidoformamide, Ovasyn, Parsec, Preventic, TCL, Taktic, Triatox, Triazid, U 36059, Varamit
IUPAC-namn N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-[(2,4-dimethylphenyl)iminomethyl]-N-methylmethanimidamide
LEDER CN(C=Nc1ccc(C)cc1C)C=Nc2ccc(C)cc2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amitraz
Analyt- eller komponentnamn Amitraz
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 5 g
Formel vikt 293.1892
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.