missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amitriptyline-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amitriptyline-D3 Hydrochloride |
| CAS | 342611-00-1 |
| Molekylformel | C20 2H3 H20 N . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), Amitriptyline-D3 Hydrochloride, Amitriptyline-D3 hydrochloride (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.88 |
| Formel vikt | 316.1786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?