Läs mer
Amitriptylin EP Förorening D (Amitriptylin USP relaterad förening B), Mikromol™
Produktkod. 30051525
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051525 25 mg
17951826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051525 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0062.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amitriptylin EP Förorening D (amitriptylin USP relaterad förening B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Analyt- eller komponentnamn 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H25 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Imp. D (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Nortriptyline Imp. D (EP), Amitriptyline USP Related Compound B, Amitriptyline USP RC B, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Amitriptyline Related Compound B, Amitriptyline Hydrochloride Impurity D, Nortriptyline Hydrochloride Impurity D, Amitriptyline Impurity D, Nortriptyline Impurity D
InChI formel InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 11-[3-(dimetylamino)propyl]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekylvikt (g/mol) 295.42
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 295,1936 g/mol