Läs mer
Amitriptylin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30459237
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459237 1 ml
1 options
Produktkod. 30459237 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMAMI754HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Amitriptylin. HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Analyt- eller komponentnamn Amitriptyline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H23 N . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9 CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4 ]cycloheptadiene hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313,1597 g/mol