Läs mer
Amitriptylinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18071040
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18071040 250 mg
1 options
Produktkod. 18071040 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0062.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amitriptylin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Analyt- eller komponentnamn Amitriptyline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H23 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4]cycloheptadiene hydrochloride, ADT, Adepril, Amicen, Amil 25, Amilent, Amilit, Amineurin, Amiplin, Amiprin, Amitid, Amitril, Amitrip, Amitriptyline chloride, Amyline, Amyzol, Anapsique, Apo-Amitriptyline, Damilen hydrochloride, Deprex, Domical, Elatrol, Elatrolet, Elavil, Enafon, Endep, Etravil, Euplit, Lantron, Laroxyl, Larozyl, Lentizol, Miketorin, NIH 10794, Noriline, Novoprotect, Pinsanu, Pinsaun, Redomex, Ro 4-1575, Saroten, Saroten Retard, Sarotena, Sarotex, Sylvemid, Syneudon, Teperin, Trepiline, Tridep, Tripta, Triptizol, Trynol, Tryptal, Tryptanol, Tryptine, Tryptizol, Trytomer, Uxen, Vanatrip, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 313.86
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 313,1597 g/mol