Läs mer
Amitriptylin N-oxid, TRC
Produktkod. 30009741
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009741 10 mg
30004155 100 mg
30003947 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63335510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4317-14-0
Molekylformel C20 H23 N O
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Synonym 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine N-Oxide, Amitriptyline Oxide, Amitriptylinoxide, Equilibrin
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
LEDER C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amitriptyline N-Oxide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Formel vikt 293.178