Läs mer
Amlexanox, MedChemExpress
Produktkod. 16478426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478426 100 mg -
16464457 50 mg 50mg
16428588 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0713
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.
Amlexanox (AA673
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amlexanox
CAS 68302-57-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14N2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym AA673 Amoxanox CHX3673
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Formel vikt 298.29
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism