Läs mer
Amlexanox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amlexanox |
| CAS | 68302-57-8 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Amlexanox - Bio-X TM |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21) |
| LEDER | CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-oxo-7-propan-2-ylkromen[2,3-b]pyridin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.29 |
| Formel vikt | 298.0954 |