Läs mer
Amlexanox, TRC
Produktkod. 30348515
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30348515 1 g
1 options
Produktkod. 30348515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6334101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amlexanox
CAS 68302-57-8
Molekylformel C16 H14 N2 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Amlexanox - Bio-X TM
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
LEDER CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-5-oxo-7-propan-2-ylkromen[2,3-b]pyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Formel vikt 298.0954