Läs mer
Amlodipin-besilat, Mikromol™
Produktkod. 17962206
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962206 250 mg
1 options
Produktkod. 17962206 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0383.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amlodipin-besilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amlodipine besilate
CAS 111470-99-6
Analyt- eller komponentnamn Amlodipine besilate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Amlodipine Besylate
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
LEDER CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn bensensulfonsyra; 3-O-etyl 5-O-metyl 2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-klorofenyl)-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 567.05
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 566,149 g/mol