Läs mer
Amlodipinbesylat, 98+%
Beskrivning
Amlodipinbesylat används som en dihydropyridinkalciumkanalblockerare. Det används också som antianginalt och antihypertensivt. Amlodipinbesylat uppvisar också vasoprotektiva effekter vid hjärt-kärlsjukdomar och hämmar Ca2+-inducerade kontraktioner i depolariserad råttaorta (IC50 = 1,9 nM). Amlodipinbesylat har visat sig hämma proliferation av humana vaskulära glatta muskelceller och epidermoidkarcinom A431-celler.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Amlodipinbesylat används som en dihydropyridinkalciumkanalblockerare. Det används också som antianginalt och antihypertensivt. Amlodipinbesylat uppvisar också vasoprotektiva effekter vid hjärt-kärlsjukdomar och hämmar Ca2+-inducerade kontraktioner i depolariserad råttaorta (IC50 = 1,9 nM). Amlodipinbesylat har visat sig hämma proliferation av humana vaskulära glatta muskelceller och epidermoidkarcinom A431-celler.
Löslighet
Löslig i DMSO (≥20 mg/ml), vatten (10 mM), kloroform, etanol (≥14 mg/ml) och metanol.
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amlodipine besylate |
| Smältpunkt | 195 °C till 204 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,491 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO (?20 mg/ml), vatten (10 mM), kloroform, etanol (?14 mg/ml) och metanol. |
| Formel vikt | 567.05 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Solid |
RUO– Endast forskningsanvändning