Läs mer
Amlodipinbesylat, TRC
Produktkod. 17971935
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971935 5 g
17942715 100 mg
17952365 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17971935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6335005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111470-99-6
Molekylformel C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 567.05
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate (1:1), (±)-3-Ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate monobenzenesulfonate, (±)-Amlodipine besylate, AM Arya 5, Alkapress, Alopres, Amcard, Amdepin, Amdipin, Amilo, Amlodin, Amlodin OD, Amlodipine benzenesulfonate, Amlodipine benzenesulfonate salt, Amlodipine besylate, Amlodis, Amlogard, Amlopers 5, Amlopin, Amlor, Amlosyn, Amlovas, Antacal, Calchek, Cardilopin, Istin, Lowrac, Monopina, Myodura, Normodipine, Norvas, Norvasc, Norvask, Regcor, Tensivask, UK 48340-26, Vazkor
IUPAC-namn bensensulfonsyra; 3-O-etyl 5-O-metyl 2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-klorofenyl)-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amlodipine besilate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Formel vikt 566.149
Procent renhet >95%