Läs mer
Amlodipinmaleat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amlodipine Maleate |
| CAS | 88150-47-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H25 Cl N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Amlodipine Maleate, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester (Z)-2-butenedioate (1:1), Amlodipine maleate, UK 48340-11 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-men-2-enedioinsyra; 3-O-etyl 5-O-metyl 2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-klorofenyl)-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.95 |
| Visa mer |