missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amlodipine N-Lactoside (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amlodipine N-Lactoside (mixture of diastereomers) |
| Analyt- eller komponentnamn | Amlodipine N-Lactoside (mixture of diastereomers) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChi=1S/C32H45ClN2O15/c1-4-47-31(44)22-17(35-14(2)20(30(43)45-3)21(22)15-7-5-6-8-16(15)33)13-46-10-9-34-29-26(41)25(40)28(19(12-37)48-29)50-32-27(42)24(39)23(38)18(11-36)49-32/h5-8,18-19,21,23-29,32,34-42H,4,9-13H2,1-3H3/t18-,19-,21?,23+,24+,25-,26-,27-,28-,29?,32+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 732.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?