Läs mer
Amlodipin, TRC
Produktkod. 18074010
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18074010 1 g
18043920 100 mg
17919829 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18074010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6334951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88150-42-9
Molekylformel C20 H25 Cl N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 408.88
Synonym 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, (R,S)-Amlodipine, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, Amlodipine, Pelmec, Racemic Amlodipine
IUPAC-namn 3-O-etyl 5-O-metyl 2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-klorofenyl)-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amlodipine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3
Formel vikt 408.1452
Procent renhet >95%