Läs mer
Ammelide -13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammelide ring-13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 131.043 |
| Procent renhet | >95% |