Läs mer
Ammelide, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328657
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30328657 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30328657 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10241000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammelide
CAS 645-93-2
Analyt- eller komponentnamn Ammelide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H4 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ammelide (6CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-amino- (8CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, dihydro-6-imino- (7CI), 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine, Ammelid, GS 35713, Melanurenic acid, NSC 8146, s-Dihydroxyaminotriazine
InChI formel InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1nc(O)nc(O)n1
IUPAC-namn 6-amino-1,3,5-triazin-2,4-diol
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 128.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 128,0334 g/mol