Läs mer
Ammelide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammelide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 128.0334 |
| Procent renhet | >95% |