Läs mer
Ammeline-13C3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammeline-13C3 Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N5O.ClH/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1;/h(H5,4,5,6,7,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1; |
| Formel vikt | 166.036 |
| Procent renhet | >95% |