Läs mer
Ammelin, TRC
Produktkod. 30338845
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30338845 50 mg
1 options
Produktkod. 30338845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63366050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
CAS 645-92-1
Molekylformel C3 H5 N5 O
Kvantitet 50 mg
Synonym Ammeline (6CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4,6-diamino- (7CI), s-Triazin-2-ol, 4,6-diamino- (8CI), 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2,4-Diamino-1,3,5-triazin-6-one, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-hydroxy-s-triazine, 2-Hydroxy-4,6-diamino-s-triazine, 2-Hydroxydesethyldesisopropylatrazine, 4,6-Diamino-2-hydroxy-s-triazine, Ammelin, Deethyldeisopropylhydroxyyatrazine, GS 11791, NSC 9778, s-Diaminohydroxytriazine
InChI formel InChI=1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1nc(N)nc(O)n1
IUPAC-namn 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Formel vikt 127.0494