Läs mer
Ammoniak 10 M NaOH Jonstyrkejusteringslösning, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11583092 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11583092 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11583092 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ISANH5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4645.00 SEK
    2028.17 SEK / 500ml
    Save 2616.83 SEK
    56% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Håller jonstyrkan av standard och test hög för att eliminera matriseffekter och undertrycka eller eliminera störande joner.
  • Hög jonstyrka
  • Vattenhaltig matris
  • Används som tillsats vid användning av en jonselektiv elektrod (ISE) för mätning av ammoniak.
  • Undertrycker interfererande joner, eliminerar matris, hysteres eller vätskeövergångspotentialer.
  • Eliminerar eller minskar fel på grund av temperaturkoefficienten för variation mellan prov och kalibreringsstandard.
  • Certifierad och har garanterat stabilitet under hela sin hållbarhet, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Beskrivning Fysisk form: Flytande
Förpackning HDPE-flaska GL45
Koncentration Ammoniak 10M NaOH
För användning med (utrustning) Jonselektiv elektrod
Kvantitet 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AMMONIA ISE IONIC STRENGTH
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide