Läs mer
Ammonia Solution, 1M, Chem-Lab
Produktkod. 11975517
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11975517
Brand: Chem-Lab CL05.0101.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Suitable for laboratory use and titrations. Ammonia Solution, 1M, Chem-Lab is a solution of ammonia in water, with 35.05g NH4OH per 1L H2O. It can be used to study chromatography, base solutions, analytical reagents, titration and volumetric solutions.
Ammonium hydroxide solution can be used to study chromatography, base solutions, analytical reagents, titration and volumetric solutions.
  • Aqueous ammonia is used as a complexant and base.
  • It can dissolve silver oxide residues.
  • When mixed with dilute hydrogen peroxide in the presence of a metal ion, the peroxide decomposes rapidly.
  • Aqueous ammonia can be used as a precursor to some alkyl amines.
  • Ammonia solution is found in household and jewelry cleaning agents, and has many industrial and commercial applications.
Specifikationer
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Koncentration 1M
MDL-nummer MFCD00066650
Densitet 0.98g/mL
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 1 L
LEDER N.O
IUPAC-namn aminhydrat
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vikt 35.05g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 35.05g NH4OH per 1L H2O
Normalitet 1 N (±0.002, 20°C)
Lösningsmedel eller matris Water
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonia 1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ammonia