Läs mer
Ammoniak, 25 % vikt/vikt, reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11319823
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 11319823
Brand: Scharlab AM02492500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens för användning i analytisk kemi.
  • Synonymer: Ammoniakvatten, Ammoniumhydroxidlösning
  • Molekylformel: NH 3
  • Molar massa: 17,03 g/mol
  • CAS: 1336-21-6
  • EIN ECS nr.: 215-647-6
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn aminhydrat
LEDER N.O
Specifikationer
Kokpunkt 37.7°C
Smältpunkt -57.5°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 17.03g/mol
Procent renhet 25 to 30% (acidimetric, NH3)
Kvalitet Reagens
Ångtryck ∼500hPa at 20°C
Densitet 0.90g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammoniaklösning 25%, pro analysi
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonia