Läs mer
Ammoniak, 2 mil. i metanol
Beskrivning
Ammoniak, 2M i metanol används som lösningsmedel i organiska reaktioner och som mobil fas i tunnskiktskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia |
| Koncentration | 2M i metanol |
| Densitet | 0.787 |
| Linjär formel | NH3 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Flampunkt | 6 °C (43 °F) |
| UN-nummer | UN2924 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,492 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonia, 2M in methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, ammonia
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.