Läs mer
WTW™ Ammoniak- och ammoniumtestsatser
Antal tester:
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- För avloppsvatten, dricksvatten
- Kromat (krom VI och totalt krom) celltestkit
- Fotometrisk testmetod
- Detta test är mycket exakt och lätt att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Indofenolblått (Berthelot-reaktion) |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten, havsvatten |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 25 |
| Tillräckligt för | 25 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | CombiCheck Ammoniak ( NH3 ) celltestkit |