Läs mer
WTW™ Ammoniak- och ammoniumtestsatser
Produktkod. 11748214
Typ:
CombiCheck Sulfat (SO4) reagenstestsats
Combicheck Ammonium (NH4) reagenstestsats
Kalcium (Ca) reagenstestsats
Kyvett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11748214
Brand: WTW™ 251998
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testmaterial för AQA av fotometrisk rutin och vattenanalys för resultatsäkerhet på flera nivåer photoLab™ , pHotoFlex™ och testkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Tannin
För användning med (applikation) För avloppsvatten, dricksvatten, havsvatten
För användning med (utrustning) För Photoflex™ fotometrar
Antal tester 200
Räckvidd 0 till 50 mg/L NH4-N, 0,5 till 64,4 mg/L NH4+
Tillräckligt för 200 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ CombiCheck Sulfat (SO4) reagenstestsats
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vario Ammonia Cyanurate F5 ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: lithium hydroxide, sodium dichloroisocyanurate, dihydrate