Läs mer
WTW™ Ammoniumcelltestsats
Produktkod. 11771043
Change view
Räckvidd:
0,010 - 2,000 mg/l
Förpackningsstorlek:
0.25kg
Produktkod. Räckvidd unitSize
11771043 0,010 - 2,000 mg/l 0.25kg
1 options
Produktkod. 11771043 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250495
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med certifikat för optimal precision.
  • Bekvämt och kostnadseffektivt
  • Garanterad kvalitet av AQA/IQC
  • För sällsynt eller mycket stor provgenomströmning i laboratoriet
  • Prov lägga till, infoga, mäta och läsa
  • Reaktionskyvett med streckkod eller metodval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Indofenolblått (Berthelot-reaktion)
För användning med (applikation) För avloppsvatten, dricksvatten, havsvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektrala, spectroFlex fotometrar
Inkluderar Certifikat
Antal tester 25
Räckvidd 0,010 - 2,000 mg/l
Tillräckligt för 25 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ CombiCheck Ammonium (NH4) celltestkit