Läs mer
Ammoniakbuffertlösning, ammoniumklorid / ammoniak, pH 10, för komplexometri, Solstice
Produktkod. p-7122060
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15644010 1 l 1 L
15654010 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15644010 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 335821L
Ammoniumklorid / ammoniak, pH 10, för komplexometri
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonia buffer solution
CAS 12125-02-9
Kvantitet 1 l
Molekylformel ClH4N
MDL-nummer MFCD00011420
Förpackning Polyflaska
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.Cl
IUPAC-namn azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonia buffer solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution