Läs mer
Ammoniak, ca. 7N-lösning i metanol
Product Code. 10761394 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastburk
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10761394 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10696332 25 mL Glasflaska 25ml
10001310 1 L Glasflaska 1 L
10037939 25 L Plastburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 10761394 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 133710025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5025.00 SEK
    4205.65 SEK / 2.5 L
    Save 819.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Ammoniak, H3N, CAS-nummer-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammoniak, ammoniak vattenlös, ammoniak, vattenfri ammoniak, ammoniakgas, ammoniakgas, vattenfri ammoniak, nitro-sil, hjorthornsprit, 2,5L, CHEBI:16134, färglös till gul, 6,0 till 7,5N, 0,7700g/ml, 05,15, 14 grader. C, 17.03, GHS Signalord: Fara | CAS: 7664-41-7 | H3N | 17,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonia
Färg Färglös till gul
Namnnotering ca 7N-lösning i metanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Molekylformel H3N
Linjär formel NH3
Koncentration 6.0 till 7.5N
MDL-nummer MFCD00011418
Fieser 05,15
Densitet 0.7700g/mL, 0.77
Merck Index 15, 488
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI-nyckel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Kvantitet 2.5 L
LEDER N
IUPAC-namn azane
Molekylvikt (g/mol) 17.03
Flampunkt 14 °C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formel vikt 17.03
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.