Beskrivning
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Redo att använda reagens eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta volumetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonia Hydroxide |
| CAS | 1336-21-6, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | H5NO |
| MDL-nummer | MFCD00066650 |
| Synonym | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
| InChI-nyckel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N.O |
| IUPAC-namn | azan;hydroxid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- AMMONIA DILUTE R1
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: ammonia