Läs mer
Ammoniak utspädd R2 enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11414669 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414669 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 11414669 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1004703
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högren, stabil produkt för tillämpningar i Europeiska farmakopén.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • NIST spårbart
  • Hög renhet
  • Noggrann, stabil och reproducerbar
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Utvecklad och testad för tillämpningar i European Pharmacopoeia (EP).
  • För beredning av andra reagens (4.1.1), använd i identifieringsreaktioner av joner och funktionella grupper (2.3.1) och används som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
Specifikationer
För användning med (applikation) EP-testning
Kvantitet 1 l
Förpackning Amber glas Winchester flaska GL45
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • AMMONIA DILUTE R2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonia