Läs mer
Ammoniak utspädd R2 lösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12997153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12997153 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12997153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 011 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
CAS 2032-59-9
Analyt- eller komponentnamn Ammonia, dilute R2
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1004703
Molekylformel C11H16N2O2
InChI-nyckel IMIDOCRTMDIQIJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)OC(=O)NC)N(C)C
Element Ammonia, dilute R2
IUPAC-namn [4-(dimetylamino)-3-metylfenyl]N-metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 208.261
PubChem CID 16247
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:2653
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonia,dilute R2. European Pharmacopoeia Ref: 1004703. (RP 011)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.