Läs mer
Ammoniak utspädd R3 lösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12907163 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12907163 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 12907163 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 012 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Ammonia, dilute R3
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1004703
Element Ammonia, dilute R3
Kvantitet 1000 ml
Kvalitet Eu. Ph.